Learn More
Yoduro de Tetra-n-hexilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11355109 25 g 25 g
11345109 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355109 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17589.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2138-24-1 | C24H52IN | 481.591 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2138-24-1
Fórmula molecular C24H52IN
Peso molecular (g/mol) 481.591
Número MDL MFCD00041981
Clave InChI VRKHAMWCGMJAMI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrahexylammonium iodide, tetra-n-hexylammonium iodide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, iodide, tetrahexylazanium iodide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, iodide 1:1, acmc-209fjk, tetrahexyl ammonium iodide, tetra-n-hexyl ammonium iodide, ammonium, tetrahexyl-, iodide, 1-hexanaminium,n,n-trihexyl-, iodide
PubChem CID 75056
Nombre IUPAC tetrahexilazanio; yoduro
SMILES CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-hexylammonium iodide
Punto de fusión 99°C to 105°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.59
Porcentaje de pureza 99%