Learn More
Sulfato de hidrógeno de tetra-n-hexilamónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
11394908 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 11394908 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043882.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-hexylammonium hydrogen sulfate
CAS 32503-34-7
Punto de fusión 96°C to 102°C
Fórmula molecular C24H52NO4S
Número MDL MFCD00037675
Cantidad 2 g
Sinónimo tetrahexylammonium hydrogensulfate, tetrahexylammonium hydrogen sulfate, tetra-n-hexylammonium hydrogen sulfate, tetrahexylammonium hydrogensulphate, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, sulfate 1:1, tetrahexylammonium hydrogen sulphate, tetrahexylazanium sulfate, acmc-1ailg, tetra-n-hexyl-ammonium hydrogensulphate, tetra-n-hexylammonium hydrogen sulphate
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI RULHPTADXJPDSN-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S([O-])(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
Nombre IUPAC sulfato de hidrógeno; tetrahexilazanio
Peso molecular (g/mol) 450.74
PubChem CID 11015848
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.76
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo