Learn More
Bromuro de tetra-n-hexilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440183 250 g 250 g
11420183 10 g 10 g
11430183 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440183 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11372.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4328-13-6 | C24H52BrN | 434.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4328-13-6
Fórmula molecular C24H52BrN
Peso molecular (g/mol) 434.59
Número MDL MFCD00011858
Clave InChI SYZCZDCAEVUSPM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrahexylammonium bromide, tetrahexylazanium bromide, tetra-n-hexylammonium bromide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, bromide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, bromide 1:1, n,n,n-trihexylhexan-1-aminiumbromide, acmc-209jtn, tetra-n-hexylammonium bromide 10g, 1-hexanaminium,n,n,n-trihexyl-, bromide 1:1
PubChem CID 78026
Nombre IUPAC tetrahexilazanio; bromuro
SMILES [Br-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-hexylammonium bromide
Punto de fusión ∼95°C to 100°C
Cantidad 250 g
Beilstein 3637302
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.6
Porcentaje de pureza 98%