Learn More
Bromuro de tetra-n-heptilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492238 5 g 5 g
11412248 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15218.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4368-51-8 | C28H60BrN | 490.699 g/mol
Tetra-n-heptylammonium bromide is used as a mobile phase for the separation of a series of glucosinolates by reversed-phase ion-pair liquid chromatography. It acts as an ion pair reagent, which is used in the extraction of molybdenum complexes into toluene film. Further, it is used in organic synthesis. It is also used in coatings, printing ink, rubber, glass, leather and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de tetra-n-heptilamonio se utiliza como fase móvil para la separación de una serie de glucosinolatos mediante cromatografía líquida de par iónico de fase reversa. Actúa como reactivo de par iónico empleado en la extracción de complejos de molibdeno en película de tolueno. Además, se utiliza en la síntesis orgánica. También se utiliza en recubrimientos, tintas de impresión, caucho, vidrio, cuero y cosméticos.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4368-51-8
Fórmula molecular C28H60BrN
Peso molecular (g/mol) 490.699
Número MDL MFCD00011861
Clave InChI YQIVQBMEBZGFBY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraheptylammonium bromide, tetra-n-heptylammonium bromide, 1-heptanaminium, n,n,n-triheptyl-, bromide, tetraheptylazanium bromide, 1-heptanaminium, n,n,n-triheptyl-, bromide 1:1, acmc-209jv6, nhep4 1+ *br 1-
PubChem CID 78073
Nombre IUPAC tetraheptilazanio; bromuro
SMILES CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-heptylammonium bromide
Punto de fusión 87°C to 89°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.7
Porcentaje de pureza 99%