Learn More
Yoduro de tetra-n-dodecilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378005 2 g 2 g
11388005 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378005 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08153.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40797-39-5 | C48H100IN | 818.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40797-39-5
Fórmula molecular C48H100IN
Peso molecular (g/mol) 818.24
Número MDL MFCD00051856
Clave InChI OBMLOTDECOTAGU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetradodecylazanium iodide, tetra-n-dodecylammonium iodide, tetradodecylammonium iodide, tetradodecylazanium,iodide
PubChem CID 3084801
SMILES [I-].CCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-dodecylammonium iodide
Punto de fusión 114°C to 118°C
Fórmula lineal [CH3(CH2)11]4NI
Cantidad 2 g
Beilstein 5844188
Sensibilidad Light sensitive
Nombre IUPAC yoduro de tetradodecilazanio
Formula Weight (peso de la fórmula) 818.23
Porcentaje de pureza 98%