Learn More
Tetra-n-butilestaño, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10785801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10785801 5 g Frasco de vidrio 5 g
10041630 100 g Frasco de vidrio 100 g
10413415 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10785801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 137980050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1461-25-2 | C16H36Sn | 347.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1461-25-2
Número MDL MFCD00009422
Clave InChI AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4
PubChem CID 15098
Nombre IUPAC tetrabutilestannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifica
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butyltin
Punto de fusión -97°C
Color Incoloro a paja
Densidad 1.0570g/mL
Punto de ebullición 145°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C16H36Sn
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4Sn
Índice de refracción 1.4725 to 1.4745
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.057
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso molecular (g/mol) 347.14
Viscosidad 4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.14
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.