Learn More
Yoduro de tetra-n-butilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432818 5 g 5 g
11442818 25 g 25 g
11452818 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16792.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3115-66-0 | C16H36IP | 386.34 g/mol
Tetra-n-butylphosphonium iodide is used as phase transfer catalysts, antistatic agents, curing agents for epoxy resins, flame retardants, detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el yoduro de tetra-n-butilfosfonio se utiliza como catalizador de transferencia de fase, agente antiestático, agente endurecedor para resinas epoxídicas, pirorretardante y detergente.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
higroscópico. Almacenar a 4 °C. Almacenar en la oscuridad. Incompatible con la luz y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3115-66-0
Fórmula molecular C16H36IP
Peso molecular (g/mol) 386.34
Número MDL MFCD00050246
Clave InChI CCIYPTIBRAUPLQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylphosphonium iodide, tetra-n-butylphosphonium iodide, phosphonium, tetrabutyl-, iodide, tetrabutylphosphanium iodide, acmc-1crr0, wln: 4p4&4&4 &i, phosphonium,tetrabutyl-, iodide 1:1
PubChem CID 201022
Nombre IUPAC tetrabutilfosfanio; yoduro
SMILES [I-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylphosphonium iodide
Punto de fusión 98°C to 100°C
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4PI
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.34
Porcentaje de pureza 98%