Learn More
Hidróxido de tetra-n-butilfosfonio, solución acuosa al 40 % p/p, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348868 50 mL 50 ml
11358868 250 mL 250 ml
11338868 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11348868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041718.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14518-69-5 | C16H37OP | 276.45 g/mol
Tetra-n-butylphosphonium hydroxide is used for the extraction of wheat straw and dissolution of wood. It is also used to produce hydroxide ion or proton conductive ionic liquids by mixing it with benzimidazole. It can be used as a phase transfer catalyst in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14518-69-5
Fórmula molecular C16H37OP
Peso molecular (g/mol) 276.45
Número MDL MFCD00068456
Clave InChI DFQPZDGUFQJANM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylphosphonium hydroxide, tbph, tetrabutylphosphonium hydroxide solution, phosphonium,tetrabutyl-, hydroxide 1:1, phosphonium, tetrabutyl-, hydroxide 1:1, acmc-1c8ln, tetrabutylphosphoniumhydroxide, tetrabutylphosphanium hydroxide, tetra-n-butylphosphonium hydroxide w/w aq. soln., tetrabutylphosphonium hydroxide solution, 40 wt. % in h2o
PubChem CID 84487
Nombre IUPAC tetrabutilfosfanio; hidróxido
SMILES [OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylphosphonium hydroxide
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.989 g/mL
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4POH
Índice de refracción 1.412
Cantidad 50 mL
Número UN UN3267
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.45
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 40 %
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetra-n-butylphosphonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrabutylphosphonium hydroxide