Learn More
Bromuro de tetra-n-butilfosfonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11434213
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
3115-68-2
C16H36BrP
339.342
MFCD00011853
RKHXQBLJXBGEKF-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylphosphonium bromide, tetra-n-butylphosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide, px 4b, tetra butyl phosphonium bromide, tetrabutylphosphoniumbromide, tetrabutylphosphanium bromide, tetrabutyl phosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide 1:1, acmc-1clh3
76564
tetrabutilfosfomanio; bromuro
CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
3115-68-2
C16H36BrP
339.342
MFCD00011853
RKHXQBLJXBGEKF-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylphosphonium bromide, tetra-n-butylphosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide, px 4b, tetra butyl phosphonium bromide, tetrabutylphosphoniumbromide, tetrabutylphosphanium bromide, tetrabutyl phosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide 1:1, acmc-1clh3
76564
tetrabutilfosfomanio; bromuro
CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Tetra-n-butylphosphonium bromide is used as a phase-transfer catalyst at high temperatures, at which nitrogen analogues tend to undergo elimination e.g. as catalyst for the dealkoxycarbonylation of malonates and β-keto esters by heating in stearic acid. used as an ionic liquid solvent in the regioselective O-alkylation of C/O ambident nucleophiles. It is a synthetic reagent used in proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de tetra-n-butilfosfonio se usa como catalizador de transferencia de fase a altas temperaturas, a las cuales los análogos de nitrógeno tienden a sufrir eliminación, por ejemplo, como el catalizador para la desalcoxicarbonilación de malonatos y ß-cetoésteres por calentamiento en ácido esteárico. utilizado como disolvente líquido iónico en la O-alquilación regioselectiva de nucleófilos ambidentes C/O. Es un reactivo sintético que se emplea en la investigación proteómica.
Solubilidad
Soluble en agua (70 g/100 ml)
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es higroscópico en la naturaleza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylphosphonium bromide
Punto de fusión 99°C to 103°C
Temperatura de inflamación 290°C (554°F)
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4PBr
Cantidad 500 g
Número UN UN3464
Beilstein 4160474
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water (70g/100 ml)
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.35
Porcentaje de pureza 99%