Learn More
Bromuro de tetra-n-butilfosfonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433940 25 g 25 g
11424213 100 g 100 g
11434213 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433940 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10868.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3115-68-2 | C16H36BrP | 339.342 g/mol
Tetra-n-butylphosphonium bromide is used as a phase-transfer catalyst at high temperatures, at which nitrogen analogues tend to undergo elimination e.g. as catalyst for the dealkoxycarbonylation of malonates and β-keto esters by heating in stearic acid. used as an ionic liquid solvent in the regioselective O-alkylation of C/O ambident nucleophiles. It is a synthetic reagent used in proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de tetra-n-butilfosfonio se usa como catalizador de transferencia de fase a altas temperaturas, a las cuales los análogos de nitrógeno tienden a sufrir eliminación, por ejemplo, como el catalizador para la desalcoxicarbonilación de malonatos y ß-cetoésteres por calentamiento en ácido esteárico. utilizado como disolvente líquido iónico en la O-alquilación regioselectiva de nucleófilos ambidentes C/O. Es un reactivo sintético que se emplea en la investigación proteómica.
Solubilidad
Soluble en agua (70 g/100 ml)
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es higroscópico en la naturaleza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3115-68-2
Fórmula molecular C16H36BrP
Peso molecular (g/mol) 339.342
Número MDL MFCD00011853
Clave InChI RKHXQBLJXBGEKF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylphosphonium bromide, tetra-n-butylphosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide, px 4b, tetra butyl phosphonium bromide, tetrabutylphosphoniumbromide, tetrabutylphosphanium bromide, tetrabutyl phosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide 1:1, acmc-1clh3
PubChem CID 76564
Nombre IUPAC tetrabutilfosfomanio; bromuro
SMILES CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylphosphonium bromide
Punto de fusión 99°C to 103°C
Temperatura de inflamación 290°C (554°F)
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4PBr
Cantidad 25 g
Número UN UN3464
Beilstein 4160474
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.35
Porcentaje de pureza 99%