Learn More
Tetra-n-butilplomo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11428680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428680 1 g 1 g
11438680 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428680 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 057129.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1920-90-7
Fórmula molecular C16H36Pb
Peso molecular (g/mol) 435.664
Número MDL MFCD00015226
Clave InChI KDQHJGWPOQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo plumbane, tetrabutyl, tetra-n-butyllead, lead tetra-n-butyl, tetra-n-butyl lead, lead tetrabutyl, phthalocyanine, ferric, kdqhjgwpoqncmi-uhfffaoysa
PubChem CID 15978
Nombre IUPAC tetrabutilplumbano
SMILES CCCC[Pb](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butyllead
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.324 g/mL
Punto de ebullición 140°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 140°C (284°F)
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4Pb
Índice de refracción 1.5119
Cantidad 1 g
Número UN UN3282
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.66
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido, puede incluir precipitado