Learn More
Tetra-n-butilgermanio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367788 5 g 5 g
11347788 1 g 1 g
11357788 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11367788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 034119.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1067-42-1 | C16H36Ge | 301.094 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1067-42-1
Fórmula molecular C16H36Ge
Peso molecular (g/mol) 301.094
Número MDL MFCD00015224
Clave InChI HDVLQIDIYKIVRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrabutylgermanium, germane, tetrabutyl, tetra-n-butylgermane, tetra-n-butylgermanium, tetrabutyl-german, tetrabuthylgermanium, tetrabutyl germanium
PubChem CID 70599
Nombre IUPAC tetrabutilgermane
SMILES CCCC[Ge](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylgermanium
Densidad 0.934 g/mL at 20°C
Punto de ebullición 277°C to 279°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4571
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.05
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido