Learn More
Trifluorometanosulfonato de tetra-n-butilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484483 5 g 5 g
11494483 25 g 25 g
11404493 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484483 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11013.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35895-70-6 | C18H36F3NO2 | 355.49 g/mol
Used as a catalyst for the reactions of condensation of alcohols and carboxylic acids, reaction of aromatic compounds with sulfonyl chlorides, cracking of alkanes, alkylation of alkenes, isomerisation of alkanes and trans-alkylation of aromatics, trans-bromination and other Friedel-Crafts reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como catalizador para las reacciones de condensación de alcoholes y ácidos carboxílicos, reacción de compuestos aromáticos con cloruros de sulfonilo, craqueo de alcanos, alquilación de alquenos, isomerización de alcanos y trans-alquilación de aromáticos, trans-bromación y otras reacciones de Friedel-Crafts.
Solubilidad
Miscible en agua. Soluble en metanol (0,1 g/ml).
Notas
Higroscópico. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, aire y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35895-70-6
Fórmula molecular C18H36F3NO2
Peso molecular (g/mol) 355.49
Número MDL MFCD00042585
Clave InChI WTEXQPWIUJQYJQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium triflate, tetrabutylammonium trifluoromethanesulfonate, tetra-n-butylammonium trifluoromethanesulfonate, tetrabutylammonium ion triflate, trifluoromethanesulfonic acid tetrabutylammonium salt, acmc-1aglb, tetrakis but-1-yl ammonium triflate, tetrabutylazanium; trifluoromethanesulfonate, tetra-n-butylammonium trifluoromethanesulphonate
PubChem CID 2733306
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; trifluorometanosulfonato
SMILES [O-]C(=O)C(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión 112°C to 115°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4172978
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible in watetr. Soluble in methanol(0.1g/mL).
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.54
Porcentaje de pureza 99%