Learn More
Tetra-n-butylammonium trifluoromethanesulfonate, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10774543 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10774543 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10774543 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 312550050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium trifluoromethanesulfonate
CAS 35895-70-6
Punto de fusión 111°C to 115°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C18H36F3NO2
Fórmula lineal (CF3SO3)N[(CH2)3CH3]4
Número MDL MFCD00042585
Cantidad 5 g
Sinónimo tetrabutylammonium triflate, tetrabutylammonium trifluoromethanesulfonate, tetra-n-butylammonium trifluoromethanesulfonate, tetrabutylammonium ion triflate, trifluoromethanesulfonic acid tetrabutylammonium salt, acmc-1aglb, tetrakis but-1-yl ammonium triflate, tetrabutylazanium; trifluoromethanesulfonate, tetra-n-butylammonium trifluoromethanesulphonate
Clave InChI WTEXQPWIUJQYJQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]C(=O)C(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nombre IUPAC tetrabutylazanium trifluoroacetate
Peso molecular (g/mol) 355.49
PubChem CID 2733306
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.54
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Crystalline Powder, Crystals or Chunks