Learn More
Tribromuro de tetra-n-butilamonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11965441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11965441 500 g Frasco de vidrio 500 g
10497700 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10387190 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11965441 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 123975000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38932-80-8 | C16H36Br3N | 482.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38932-80-8
Fórmula molecular C16H36Br3N
Peso molecular (g/mol) 482.15
Clave InChI SFLXUZPXEWWQNH-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo tetrabutylammonium tribromide, tetra-n-butylammonium tribromide, tetrabutylammoniumtribromide, mono tetrabutylammonium tribromide, tetrabutylamoniumtribromide, acmc-1ct1n, tetrabutylamonium tribromide, tetrabutylazanium tribromide, tetrabutylammonium-tribromide, tetra-butylammonium tribromide
PubChem CID 23500184
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; tribromuro
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium tribromide
Punto de fusión 71.0°C to 75.0°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NBr3
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in alcohols, well soluble in acetonitrille,chcl3,thf,dioxane
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.15
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetra-n-butylammonium tribromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.