Learn More
Tribromuro de tetra-n-butilamonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetra-n-butylammonium tribromide |
| Punto de fusión | 71.0°C to 75.0°C |
| Color | Naranja |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (Iodometry) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | [CH3(CH2)3]4NBr3 |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in alcohols, well soluble in acetonitrille,chcl3,thf,dioxane |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 482.15 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Tetra-n-butylammonium tribromide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.