Learn More
Tetrafluoroborato de tetra-n-butilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15413147 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15413147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16688.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00€
    198.65€ / 100 g
    Ahorro 22.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
Como intermedios farmacéuticos. También en la catálisis. Razonablemente eficaces (1500-2000 placas/m), se prepararon columnas tubulares abiertas de vida larga utilizando la sal orgánica fundida tetra-n-butilamonio tetrafluoroborato como fase estacionaria.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
como intermedios farmacéuticos.También en la catálisis.Se prepararon columnas tubulares abiertas de larga duración (1500-2000 placas/m) razonablemente eficientes utilizando como fase estacionaria la sal orgánica fundida de tetrafluoroborato de tetra-n-butilamonio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua, metanol (0,1 g/ml), etanol (100 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate
CAS 429-42-5
Punto de fusión 159°C to 162°C
Olor Odorless
Fórmula molecular C16H36BF4N
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NBF4
Número MDL MFCD00011634
Cantidad 100 g
Beilstein 3577508
Sinónimo tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium fluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-, tetrabutyl ammonium tetrafluoroborate
Información de solubilidad Slightly soluble aq. soln.,methanol(0.1 g/mL),ethanol (100 mg/ml).
Clave InChI NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nombre IUPAC tetrabutilazano; tetrafluoroboranuro
Peso molecular (g/mol) 329.27
PubChem CID 67932
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.27
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-tetrafluoroborate