Learn More
Tetrafluoroborato de tetra-n-butilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493137 5 g 5 g
15403147 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16688.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 429-42-5 | C16H36BF4N | 329.27 g/mol
Como intermedios farmacéuticos. También en la catálisis. Razonablemente eficaces (1500-2000 placas/m), se prepararon columnas tubulares abiertas de vida larga utilizando la sal orgánica fundida tetra-n-butilamonio tetrafluoroborato como fase estacionaria.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
como intermedios farmacéuticos. También en la catálisis. Se prepararon columnas tubulares abiertas de larga duración (1500-2000 placas/m) razonablemente eficientes utilizando como fase estacionaria la sal orgánica fundida de tetrafluoroborato de tetra-n-butilamonio.
Solubilidad
ligeramente soluble en agua, metanol (0,1 g/ml), etanol (100 mg/ml).
Notas
almacenénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 429-42-5
Fórmula molecular C16H36BF4N
Peso molecular (g/mol) 329.27
Número MDL MFCD00011634
Clave InChI NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium fluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-, tetrabutyl ammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium ion tetrafluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tbabf4, acmc-209jry, tbabf4;
PubChem CID 67932
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate
Punto de fusión 159°C to 162°C
Olor Odorless
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NBF4
Cantidad 5 g
Beilstein 3577508
Información de solubilidad Slightly soluble in Water,methanol( 0.1g/mL),ethanol (100mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.27
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate