Learn More
Sulfato de tetra-n-butilamonio, solución acuosa al 50 % p/p, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430421 500 mL 500 ml
11338878 100 mL 100 ml
11328878 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430421 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041723.AP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Catalizador de transferencia de fase, pH neutro
Tetra-n-butylammonium sulfate is used as a phase transfer catalyst, neutral pH and organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2472-88-0
Fórmula molecular C32H72N2O4S
Peso molecular (g/mol) 581.00
Número MDL MFCD00216632
Clave InChI ZXUCBXRTRRIBSO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo bis tetrabutylammonium sulphate, tetrabutylammonium sulfate, tetrabutylammonium sulfate solution, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 2:1, tetrabutyl ammoniumsulfat, tetrabutylammonium sulphate, acmc-1cdo3, tetrabutyl ammonium sulfate, tetrabutyl-ammonium sulfate, tetra-n-butylammonium sulfate
PubChem CID 11433187
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; sulfato
SMILES [O-]S([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium sulfate
Densidad 1.01
Punto de ebullición 84°C
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.417
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Fully miscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.99
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 50%
Forma física Líquido