Learn More
Perclorato de tetra-n-butilamonio, grado electroquímico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395058 10 g 10 g
11305068 50 g 50 g
11315068 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11395058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043999.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Adecuado para usarlo como electrolito de soporte polarográfico.
Suitable for use as a polarographic supporting electrolyteTetra-n-butylammonium perchlorate is used as a supporting electrolyte in polarographic measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1923-70-2
Fórmula molecular C16H36ClNO4
Peso molecular (g/mol) 341.917
Número MDL MFCD00038722
Clave InChI KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium perchlorate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate, tetrabutyl ammonium perchlorate, tetra-n-butylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorat, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate 1:1, acmc-1bpvk, n,n,n-tributylbutan-1-aminium perchlorate, tetrabutylammoniumperchlorate, tetrabutylazanium perchlorate
PubChem CID 74723
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; perclorato
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium perchlorate
Punto de fusión 210°C to 217°C
Color Blanco
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NClO4
Cantidad 10 g
Número UN UN1481
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile and ethanol; Very slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.92
Grado Electroquímico
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetra-n-butylammonium perchlorate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrabutylammonium perchlorate