Learn More
Yodotetracloruro de tetra-n-butilamonio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11360114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11360114 25 g 25 g
11350114 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11360114 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00574.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 15625-59-9 | C16H36Cl4IN | 511.175 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15625-59-9
Fórmula molecular C16H36Cl4IN
Peso molecular (g/mol) 511.175
Número MDL MFCD00051851
Clave InChI HBZJAVINJZUOEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetra-n-butylammonium iodotetrachloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrachloroiodate 1-, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrachloroiodate 1-1:1, tetrabutylammonium ion; tetrachloro-?_-iodanuide
PubChem CID 73555556
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.Cl[I-](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium iodotetrachloride
Punto de fusión 135°C to 139°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.19
Porcentaje de pureza 95%