Learn More
Yoduro de tetra-n-butilamonio, TRC
Código de producto. 30409503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409503 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30409503 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT20450025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium Iodide
CAS 311-28-4
Fórmula molecular C16H36IN
Cantidad 25 g
Sinónimo N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Iodide (1:1), N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Iodide, Tetrabutyl-Ammonium Iodide, Tetrabutylammonium Iodide, Tetra-n-butylammonium Iodide, TBAI
Fórmula InChI InChI=1S/C16H36N.HI/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nombre IUPAC tetrabutilazanio;yoduro
Peso molecular (g/mol) 369.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.1892