Learn More
Yoduro de tetra-n-butilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482857 1000 g 1000 g
11492857 50 g 50 g
11402867 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15484.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 311-28-4 | C16H36IN | 369.38 g/mol
Tetra-n-butylammonium iodide is used as a catalyst for methylation and benzylation of alcohols with dimethyl sulfate and benzyl bromide respectively. It is a useful source of iodide anion and involved in the preparation of neopentyl iodides from the triflates. It is also used in the preparation of novel quaternary amines, which serve as an antibacterial agent in the rise of drug-resistant bacteria. It acts as a phosphonium reversible inhibitors of cholinesterases. It is associated with boron trifluoride diethyl¬ etherate and used in the cleavage of ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro de tetra-n-butilamonio se utiliza como catalizador para la metilación y la bencilación de alcoholes con sulfato de dimetilo y bromuro de bencilo, respectivamente. Es una fuente útil de anión de yoduro y participa en la preparación de yoduros de neopentilo de triflatos. También se utiliza en la preparación de nuevas aminas cuaternarias, que sirven como agente antibacteriano en el aumento de bacterias resistentes a los medicamentos. Actúa como inhibidor de fosfonio reversible de colinesterasas. Se asocia con eterato dietilo¬ de trifluoruro de boro y se utiliza en la escisión de éteres.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol. Insoluble en benceno.
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 311-28-4
Fórmula molecular C16H36IN
Peso molecular (g/mol) 369.38
Número MDL MFCD00011636
Clave InChI DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium iodide, tetra-n-butylammonium iodide, tbai, tetrabutylazanium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid, tetrabutyl ammonium iodide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, iodide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid czech, tetrabutylammonium ion iodide
PubChem CID 67553
Nombre IUPAC tetrabutilazanio;yoduro
SMILES [I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium iodide
Punto de fusión 142°C to 148°C
Cantidad 1000 g
Beilstein 3916152
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water and methanol. Insoluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.38
Porcentaje de pureza 98%