Learn More
Hidróxido de tetra-n-butilamonio, solución acuosa p/p al 55 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347158 250 g 250 g
11337158 50 g 50 g
15441077 1 kg 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11347158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 016198.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2052-49-5
Fórmula molecular C16H37NO
Peso molecular (g/mol) 259.48
Número MDL MFCD00009425
Clave InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium hydroxide
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.97 g/mL
pH 14
Temperatura de inflamación None
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NOH
Índice de refracción 1.435
Cantidad 250 g
Número UN UN3267
Beilstein 3571228
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with water and organic solvents.
Nombre IUPAC tetrabutilazanio;hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.48
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 55%
Forma física Líquido