Learn More
Hidróxido de tetra-n-butilamonio, p/p 40 % en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480453 100 mL 100 ml
11490453 500 mL 500 ml
11400463 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480453 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12626.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w in methanol is used as a phase-transfer catalyst in organic synthesis especially for alkylation and condensation reactions. It is also used as a curing accelerator for epoxy resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidróxido de tetra-n-butilamonio, p/p 40 % en metanol, se utiliza como catalizador de transferencia de fase en la síntesis orgánica, especialmente indicado para reacciones de alquilación y condensación. También se utiliza como acelerador de curado para resinas epoxídicas.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Es incompatible con ácidos fuertes y corroe el metal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2052-49-5
Fórmula molecular C16H37NO
Peso molecular (g/mol) 259.48
Número MDL MFCD00009425
Clave InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
Nombre IUPAC tetrabutilazanio;hidróxido
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium hydroxide
Densidad 0.91
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Olor Alcohol-like
Índice de refracción 1.4
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Beilstein 3571228
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.48
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40% p/p en metanol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Tetra-n-butylammonium hydroxide