Learn More
Hidróxido de tetra-n-butilamonio, 1,0 M en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368015 25 mL 25 ml
11378015 100 mL 100 ml
11388015 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368015 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08164.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 1.0M in methanol is used as a strong base in organic chemistry. It is utilized under phase-transfer conditions to effect alkylation and deprotonation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidróxido de tetra-n-butilamonio, 1,0 M en metanol se utiliza como una base fuerte en la química orgánica. Se utiliza en condiciones de transferencia de fase para efectuar la alquilación y la desprotonación.
Solubilidad
Miscible con los disolventes orgánicos.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Es incompatible con ácidos fuertes y corroe el metal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2052-49-5
Fórmula molecular C16H37NO
Peso molecular (g/mol) 259.48
Número MDL MFCD00009425
Clave InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium hydroxide
Densidad 0.83
Temperatura de inflamación 11°C (51°F)
Olor Alcohol-like
Índice de refracción 1.3825
Cantidad 25 mL
Número UN UN2924
Beilstein 3571228
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with organic solvents.
Nombre IUPAC hidróxido de tetrabutilazanio
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.48
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,0 M en metanol