Learn More
Hidróxido de tetra-n-butilamonio, solución acuosa de 1,0 M , grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Phase transfer catalyst, electrolyte in polarography, ion-pair extractionTetra-n-butylammonium hydroxide, 1.0M in aqueous solution is used as a strong base in organic chemistry. It is utilized under phase-transfer conditions to effect alkylation and deprotonation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetra-n-butylammonium hydroxide |
| Temperatura de inflamación | None |
| Fórmula lineal | [CH3(CH2)3]4NOH |
| Cantidad | 500 mL |
| Número UN | UN3267 |
| Beilstein | 3571228 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Miscible with organic solvents. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.48 |
| Grado | HPLC |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Tetra-n-butylammonium hydroxide, 1.0M aq. soln.
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-butylammonium hydroxide