Learn More
Sulfato de hidrógeno de tetra-n-butilamonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497946 50 g 50 g
11407956 250 g 250 g
11487946 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14047.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.93€
    45.65€ / 50 g
    Ahorro 9.28€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 32503-27-8 | C16H37NO4S | 339.54 g/mol
Phase transfer catalyst Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate shows antibacterial properties due to the presence of the quaternary amine and the counter ion. It serves as a phase-transfer catalyst, surface-active agent, solvent, intermediate, active ingredient for conditioners, antistatic agent, detergent sanitizers, softener for textiles and paper products, emulsifying agents and pigment dispersers. It is used as an efficient catalyst in the N-alkylation reactions of benzanilides, cyclization of beta-amino acids to beta-lactams, conversion of nitriles to amides, dehydrohalogenation of aryl 2-haloethyl ethers to give vinyl ethers and in the oxidation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de hidrógeno de tetra-n-butilamonio, catalizador de transferencia de fase, muestra propiedades antibacterianas debido a la presencia de la amina cuaternaria y el contraión. Funciona como catalizador de transferencia de fase, agente activo de superficie, disolvente, intermediario, ingrediente activo en acondicionadores, agente antiestático, desinfectantes detergentes, suavizante para textiles y productos de papel, agentes emulsionantes y dispersadores de pigmentos. Se utiliza como catalizador eficiente en las reacciones de N-alquilación de benzanilidas, ciclación de beta-aminoácidos a beta-lactamas, conversión de nitrilos a amidas, deshidrohalogenación de aril 2-haloetil éteres para producir éteres vinílicos y en la oxidación de alcoholes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32503-27-8
Fórmula molecular C16H37NO4S
Peso molecular (g/mol) 339.54
Número MDL MFCD00011637
Clave InChI SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
PubChem CID 94433
Nombre IUPAC sulfato de hidrógeno; tetrabutilamonio
SMILES OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate
Punto de fusión 168°C to 172°C
Cantidad 50 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.54
Porcentaje de pureza 97%