Learn More
Hexafluorofosfato de tetra-n-butilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11403417 25 g 25 g
11413417 100 g 100 g
11423417 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17196.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.79€
    58.65€ / 25 g
    Ahorro 12.14€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3109-63-5 | C16H36F6NP | 387.44 g/mol
Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate is used as a supporting electrolyte in nonaqueous electrochemistry. It is chemically inert, thereby allowing the usage as an inert electrolyte with potential range. It enhances the performance of single-layer organic light emitting diodes (OLEDs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el hexafluorofosfato de tetra-n-butilamonio se utiliza como electrolito de apoyo en la electroquímica no acuosa. Es químicamente inerte, lo que permite su uso como electrolito inerte con rango potencial. Mejora el rendimiento de los diodos emisores de luz orgánicos de una sola capa (OLED).
Solubilidad
soluble en acetona, acetonitrilo y tetrhidrofurano.
Notas
higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3109-63-5
Fórmula molecular C16H36F6NP
Peso molecular (g/mol) 387.44
Número MDL MFCD00011748
Clave InChI BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrabutylammonium hexafluorophosphate, tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate, tetrabutylammonium hexafluorophosphate v, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, acmc-1ahjo, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hexafluorophosphate, ksc225q6r, tetrabutylammoniumhexafluorophosphate, tetrabutylazanium hexafluorophosphate
PubChem CID 165075
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
Punto de fusión 242°C to 248°C
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NPF6
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in acetone,acetonitrile and tetrhydrofuran.
Nombre IUPAC tetrabutilazanio;hexafluorofosfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.44
Porcentaje de pureza 98%