Learn More
Hexafluorofosfato de tetra-n-butilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10266151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10266151 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10275431 100 g Frasco de vidrio 100 GR
11975701 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10266151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 352580250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.60€
    85.90€ / 25 g
    Ahorro 5.70€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 3109-63-5 | C16H36F6NP | 387.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3109-63-5
Fórmula molecular C16H36F6NP
Peso molecular (g/mol) 387.44
Número MDL MFCD00011748
Clave InChI BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrabutylammonium hexafluorophosphate, tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate, tetrabutylammonium hexafluorophosphate v, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, acmc-1ahjo, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hexafluorophosphate, ksc225q6r, tetrabutylammoniumhexafluorophosphate, tetrabutylazanium hexafluorophosphate
PubChem CID 165075
Nombre IUPAC tetrabutilazanio;hexafluorofosfato
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
Punto de fusión 244.0°C to 246.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino y/o trozos
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4N(PF6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.44
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.