Learn More
Trihidrato de fluoruro de tetra-n-butilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348016 10 g 10 g
11358016 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13303.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 87749-50-6 | C16H42FNO3 | 315.514 g/mol
Tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate is used as a phase transfer catalyst, as a mild base and as a source of fluoride ion in organic solvents. It is also used as a deprotecting agent to remove silyl ether protecting groups. It acts as a reactant for the preparation of deprotecting agents, in preparation of cellulose derivatives, lipophilic peptides for DNA transfections and Dehydrobromination reactions. It plays an important role in the convertion of O-silylated enolates in to carbonyls in the presence of dimethyl sulfoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trihidrato de fluoruro de tetra-n-butilamonio se utiliza como catalizador de transferencia de fase, como base suave y como fuente del ion de fluoruro en disolventes orgánicos. También se usa como agente desprotector para eliminar los grupos protectores del éter de silicio. Actúa como reactivo en la preparación de agentes desprotectores, de derivados de la celulosa, de péptidos lipofílicos para transfecciones de ADN in vivo y en reacciones de deshidrobromación. Desempeña un papel importante en la conversión de enolatos O-sililados en carbonilatos en presencia de dimetilsulfóxido.
Solubilidad
Soluble en agua, terahidrofurano, dimetilsulfóxido y acetonitrilo.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87749-50-6
Fórmula molecular C16H42FNO3
Peso molecular (g/mol) 315.514
Número MDL MFCD00149981
Clave InChI VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium fluoride trihydrate, tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate, tetrabutylazanium fluoride trihydrate, tetrabutylammonium trihydrate fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, trihydrate, tetrabutylammonium ion trihydrate fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride hydrate, bu4nf trihydrate, pubchem2275, pubchem4057
PubChem CID 11726816
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; fluoruro; trihidrato
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.O.O.O.[F-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate
Punto de fusión 54°C to 60°C
Olor Odorless
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NF·3H2O
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 3761900
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,terahydrofuran,dimethyl sulfoxide and acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.52 (261.47 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%