missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluoruro de tetra-n-butilamonio, 75 % p/p aq. soln., Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7025649
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11424797 25 g 25 g
11434797 100 g 100 g
11444797 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11424797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21261.14
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 429-41-4 | C16H36FN | 261.47 g/mol

Tetrabutylammonium Fluoride is a reactant used for the synthesis of multiple compounds, including conjugated dienoic acid esters, oligoribonucleotides with phosphonate-modified linkages, and triple monoamine reuptake inhibitors, among others. It has proven useful in studying cancer, diabetes, and neurochemistry.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El fluoruro de tetrabutilamonio es un reactante utilizado para la síntesis de compuestos múltiples, incluyendo ésteres de ácido dienoico conjugados, oligoribonucleótidos con enlaces modificados por fosfonatos, e inhibidores de reabsorción triple de monoamina, entre otros. Ha demostrado ser útil en el estudio del cáncer, la diabetes y la neuroquímica.

Solubilidad
No soluble en agua.

Notas
Higroscópico. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 429-41-4
Fórmula molecular C16H36FN
Peso molecular (g/mol) 261.47
Número MDL MFCD00011747
Clave InChI FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
PubChem CID 2724141
ChEBI CHEBI:51990
Nombre IUPAC tetrabutilazanium; fluoruro
SMILES [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium fluoride
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.47
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 75%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.