Learn More
Fluoruro de tetra-n-butilamonio, 75 % p/p aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Tetrabutylammonium Fluoride is a reactant used for the synthesis of multiple compounds, including conjugated dienoic acid esters, oligoribonucleotides with phosphonate-modified linkages, and triple monoamine reuptake inhibitors, among others. It has proven useful in studying cancer, diabetes, and neurochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El fluoruro de tetrabutilamonio es un reactante utilizado para la síntesis de compuestos múltiples, incluyendo ésteres de ácido dienoico conjugados, oligoribonucleótidos con enlaces modificados por fosfonatos, e inhibidores de reabsorción triple de monoamina, entre otros. Ha demostrado ser útil en el estudio del cáncer, la diabetes y la neuroquímica.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetra-n-butylammonium fluoride |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN2922 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.47 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Sol. ac. al 75% |