Learn More
Dihidrogentrifluoruro de tetra-n-butilamonio, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352299 5 g 5 g
11342299 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352299 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27266.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99337-56-1 | Molecular Formula: C16H38F3N | Molecular Weight: 301.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99337-56-1
Fórmula molecular C16H38F3N
Peso molecular (g/mol) 301.48
Número MDL MFCD00145365
Clave InChI MRXQMNWIADOAJY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetra-n-butylammonium dihydrogen trifluoride, tetra-n-butylammonium dihydrogentrifluoride, dihydrogen tetrabutylammonium fluoride, tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride, tetrabutylammonium dihydrogen trifluoride, tetrabutylammonium fluoride dihydrofluoride, tetrabutylazanium fluoride dihydrofluoride, tetrabutylammoniumdihydrogentrifluoride, tetrabutylamonium dihydrogentrifluoride, tetrabutylammoniumdihydrogen trifluoride
PubChem CID 11748636
Nombre IUPAC tetrabutilazanium; fluoruro; dihidrofluoruro
SMILES F.F.[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium dihydrogentrifluoride
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.48
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico