Learn More
Dihidrogentrifluoruro de tetra-n-butilamonio, solución al 50-55 % p/p en 1,2-dicloroetano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344815 1 g 1 g
11354815 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11344815 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17891.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 99337-56-1 | C16H38F3N | 301.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99337-56-1
Fórmula molecular C16H38F3N
Peso molecular (g/mol) 301.48
Número MDL MFCD00145365
Clave InChI MRXQMNWIADOAJY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetra-n-butylammonium dihydrogen trifluoride, tetra-n-butylammonium dihydrogentrifluoride, dihydrogen tetrabutylammonium fluoride, tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride, tetrabutylammonium dihydrogen trifluoride, tetrabutylammonium fluoride dihydrofluoride, tetrabutylazanium fluoride dihydrofluoride, tetrabutylammoniumdihydrogentrifluoride, tetrabutylamonium dihydrogentrifluoride, tetrabutylammoniumdihydrogen trifluoride
PubChem CID 11748636
SMILES F.F.[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium dihydrogentrifluoride
Temperatura de inflamación 13°C (55°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2924
Nombre IUPAC tetrabutilazanium; fluoruro; dihidrofluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.48
Concentration or Composition (by Analyte or Components) De 50 a 55 % con soln. en 1,2-dicloroetano