Learn More
Difluorotrifenilestannato de tetra-n-butilamonio, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11339046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339046 5 g 5 g
11329046 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20205.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Puede considerarse como un equivalente anhidro no higroscópico de TBAF útil en la preparación de gem-difluoruros y la alquilación de enol silil éteres. También se utiliza en la fluorinación de carbohidratos.
Solubilidad
Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139353-88-1
Fórmula molecular C34H51F2NSn
Peso molecular (g/mol) 630.496
Número MDL MFCD00192465
Clave InChI ODMXVCNGZGLSRS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo tetrabutylammonium difluorotriphenylstannate, tetrabutylammonium difluorotriphenylstannate iv, tetrabutylammonium difluorotriphenyltin, tetrabutylammonium triphenyldifluorotin, tetrabutylammoniumdifluorotriphenylstannate, tetrabutylam-monium triphenyldifluorostannate, tetrabutylammonium difluorotriphenyl stannate, tetra-n-butylammonium difluorotriphenylstannate, difluorotriphenylstannanuide; tetrabutylammonium, difluoro triphenyl stannanuide; tetrabutylammonium
PubChem CID 2733194
Nombre IUPAC difluoro(trifenil)estannanuida; tetrabutilazanio
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.C1=CC=C(C=C1)[Sn-](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium difluorotriphenylstannate
Punto de fusión 188°C to 191°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3146
Beilstein 8668854
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 630.5
Porcentaje de pureza 97%