Learn More
Clohidrato de tetra-n-butilamonio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363527 5 g 5 g
11383527 25 g 25 g
11373527 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11363527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 019347.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37451-68-6 | C16H36ClN | 277.92 g/mol
Tetra-n-butylammonium chloride hydrate is used with phosphorus pentoxide for greener deoxychlorination. It is used as a phase transfer catalyst for the preparation of 2-(3-pyridyl)-1-methylpyrrole by the reaction between 3-bromopyridine and 1-methyl-2pyrrolecarboxylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37451-68-6
Fórmula molecular C16H36ClN
Peso molecular (g/mol) 277.92
Número MDL MFCD00011635
Clave InChI NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium chloride hydrate, tetrabutyl ammonium chloride hydrate, tetrabutylammonium chloride monohydrate, tetra-n-butylammonium chloride hydrate, tetrabutylammoniumchlorideh2o, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, monohydrate, tbac hydrate, bu4ncl.h2o, n-bu4ncl.h2o, ksc222g0b
PubChem CID 16212273
SMILES [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium chloride hydrate
Punto de fusión 73°C to 75°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in cold water.
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; cloruro; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.92 (Anhydrous)
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetra-n-butylammonium chloride hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrabutylammonium chloride hydrate