Learn More
Bromuro de tetra-n-butilamonio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473953 500 g 500 g
11463953 100 g 100 g
11483953 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473953 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10249.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.30€
    180.65€ / 500 g
    Ahorro 38.65€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1643-19-2 | C16H36BrN | 322.375 g/mol
Phase transfer catalyst Tetra-n-butylammonium bromide is used as a phase transfer catalyst for the preparation of lactones by cyclization of potassium salt of μ-bromocarboxylic acids and beta-lactones from beta-bromoacid by cyclization. It is also involved in the Curtius rearrangement, N-alkylation of aromatic carboxamides. It plays an important role as an ionic liquid in the regioselective O-alkylation reactions. It is also used in the preparation of polymer solar cells and single component green-light emitting electrochemical cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de tetra-n-butilamonio se utiliza como catalizador de transferencia de fase para la preparación de lactonas mediante la ciclización de la sal de potasio de los ácidos µ-bromocarboxílicos y las beta-lactonas a partir de beta-bromoácido por ciclización. También está involucrado en el reordenamiento de Curtius, la N-alquilación de carboxamidas aromáticas. Desempeña un papel importante como líquido iónico en las reacciones de O-alquilación regioselectivas. También se utiliza en la preparación de celdas solares de polímero y celdas electroquímicas emisoras de luz verde de un solo componente.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1643-19-2
Fórmula molecular C16H36BrN
Peso molecular (g/mol) 322.375
Número MDL MFCD00011633
Clave InChI JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r
PubChem CID 74236
ChEBI CHEBI:51993
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; bromuro
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium bromide
Punto de fusión 101°C to 105°C
Densidad 1.15
Olor Amine-like
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NBr
Cantidad 500 g
Beilstein 3570983
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.38
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetra-n-butylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-butylammonium bromide