Learn More
Borohidruro de tetra-n-butilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402000 10 g 10 g
11412000 50 g 50 g
11422000 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11402000 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17494.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33725-74-5 | C16H40BN | 257.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33725-74-5
Fórmula molecular C16H40BN
Peso molecular (g/mol) 257.31
Número MDL MFCD00012035
Clave InChI GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrabutylammonium borohydride, tetra-n-butylammonium borohydride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium tetrahydroborate, boron 1-; tetrabutylazanium, boron 1-; tetrabutylammonium
PubChem CID 9881569
SMILES [BH4-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium borohydride
Punto de fusión 125°C to 131°C
Temperatura de inflamación 140°C (284°F)
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NBH4
Cantidad 10 g
Número UN UN3131
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC boro(1-); tetrabutilazanio
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.31
Porcentaje de pureza 98%