Learn More
Acetato de tetra-n-butilamonio, sol. acuosa 1,0 M, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416506 25 g 25 g
11426506 100 g 100 g
11436506 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24773.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10534-59-5 | C18H39NO2 | 301.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10534-59-5
Fórmula molecular C18H39NO2
Peso molecular (g/mol) 301.52
Número MDL MFCD00043208
Clave InChI MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium acetate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, acetate, tetra-n-butylammonium acetate, tetrabutylazanium acetate, tetrabutyl ammonium acetate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, acetate 1:1, tetrabutylammonium ion acetate, 2-phosphonooxy acrylic acid cyclohexylamine salt 1:1, n,n,n-tributylbutan-1-aminiumacetate, tetrabutylazanium ethanoate
PubChem CID 82707
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; acetato
SMILES CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium acetate
Densidad 0.99
Punto de ebullición 100°C
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4N(O2CCH3)
Índice de refracción 1.389
Cantidad 25 g
Beilstein 3599376
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.51
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,0M sol. ac.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetra-n-butylammonium acetate, 1.0M aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-butylammoniu