Learn More
Solución de hidróxido de amonio tetra-N-butil 0,1 M (0,1 N) en tolueno/metanol, solución estándar lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
Solución de hidróxido de amonio tetra-N-butil 0,1 M (0,1 N) en tolueno/metanol, solución estándar lista para usar, para análisis volumétrico
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.47g/mol |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P331-NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Methyl alcohol, 1-Butanaminium,N, N, N-tributyl-,hydroxide