Learn More
Tetra-n-butoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352036 25 g 25 g
11362036 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03141.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4766-57-8 | C16H36O4Si | 320.545 g/mol
It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields and also in the alkylation and alkoxylation of silane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante producto intermediario orgánico utilizado en los campos de la agroquímica, los productos farmacéuticos y los colorantes y también en la alquilación y alcoxilación del silano.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del agua/humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4766-57-8
Fórmula molecular C16H36O4Si
Peso molecular (g/mol) 320.545
Número MDL MFCD00009432
Clave InChI UQMOLLPKNHFRAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrabutyl orthosilicate, tetrabutoxysilane, tetra-n-butoxysilane, silane, tetrabutoxy, silicon tetrabutoxide, butyl silicate buo 4si, silicic acid h4sio4 , tetrabutyl ester, butyl silicate c4h9o 4si, butyl silicate, tetrabutyl orthosilice
PubChem CID 78500
Nombre IUPAC silicato de tetrabutilo
SMILES CCCCO[Si](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
Especificaciones
Punto de ebullición 277°C
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butoxysilane
Punto de fusión <-80°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1709274
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.55
Porcentaje de pureza 97%
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.413
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.899