Learn More
Ácido tetra-Boc-espermina-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tetra-Boc-spermine-5-carboxylic Acid |
| CAS | 119798-08-2 |
| Fórmula molecular | C31H58N4O10 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (10S)-2,2,21,21-tetramethyl-4,19-dioxo-3,20-Dioxa-5,9,14,18-tetraazadocosane-9,10,14-tricarboxylic acid 9,14-bis(1,1-dimethylethyl) ester, (S)-2,2,21,21-tetramethyl-4,19-dioxo-3,20-Dioxa-5,9,14,18-tetraazadocosane-9,10,14-tricarboxylic acid 9,14-bis(1,1-dimethylethyl) ester, Tetra-BOC-ACP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H58N4O10/c1-28(2,3)42-24(38)32-17-14-20-34(26(40)44-30(7,8)9)19-13-16-22(23(36)37)35(27(41)45-31(10,11)12)21-15-18-33-25(39)43-29(4,5)6/h22H,13-21H2,1-12H3,(H,32,38)(H,33,39)(H,36,37)/t22-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCN(CCC[C@@H](C(=O)O)N(CCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2,5-bis[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil-[3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propil]amino]pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 646.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 646.4153 |