Learn More
Testo™ Tiras de termómetro autoadhesivas Testoterm™
Descripción
- Las tiras de temperatura están disponibles en paquetes de 10.Las tiras se desprenden y colocan en el objeto que desea medir
- Las tiras tienen una escala de temperatura que va de 204 °C a 260 °C, que se divide en pequeñas cajas blancas
- En cuanto se supera una temperatura determinada, la tira cambia de color en las casillas correspondientes en el espacio de 2 a 3 segundos
- Los pasos de temperatura para cada casilla son los siguientes:204 °C, 210 °C, 216 °C, 224 °C, 232 °C, 241 °C, 249 °C, 254 °C y 260 °C.
- Cuando las tiras cambian de color, lo hacen de forma irreversible.Cuando se supera una temperatura determinada, el color no vuelve a cambiar cuando la temperatura vuelve al nivel anterior
- Esto le permite comprobar que se han superado los umbrales críticos incluso cuando las temperaturas vuelven a los niveles en los que se encontraban antes de alcanzar el límite.Esto los hace ideales para su uso en almacenamiento y transporte.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 50 x 18 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 204 °C a 260 °C |
| Exactitud | ±1% de mv ±1 °C |