Learn More
Testo™ Tiras de termómetro autoadhesivas Testoterm™
Código de producto. 10579091
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 116 °C a 154 °C
De 161 °C a 204 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
10579091 De 116 °C a 154 °C paquete de 10
10078480 De 161 °C a 204 °C paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10579091 Proveedor Testo™ N.º de proveedor 0646 1724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.35€
    32.00€ / paquete de 10
    Ahorro 19.35€
    37% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Supervise la temperatura de objetos en movimiento o pequeños y la supervisión a largo plazo de las temperaturas de transporte y almacenamiento.Las tiras de termómetro autoadhesivas Testoterm™ se pueden aplicar a una gran variedad de superficies dife
  • Tiras de temperatura autoadhesivas
  • Cambian de color al superar los umbrales en 2 o 3 segundos
  • Intervalo de medición de 116 a 154 °C
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 50 x 18 mm
Temperatura máxima de 154 °C
Temperatura mín. (métrico) de 116 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De 116 °C a 154 °C
Exactitud ± 1,5 °C