Learn More
Undecanoato de testosterona, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Testosterone Undecanoate |
| CAS | 5949-44-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Testosterone Undecanoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C30 H48 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Testosterone, undecanoate (6CI,7CI,8CI), Undecanoic acid, ester with testosterone (8CI), Andriol, Andriol Testocaps, Nebido, Org 538, Testocaps, Testosterone undecylate, Undestor, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoundecyl)oxy]-, (17beta)-, Testosterone Decanoate Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H48O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-28(32)33-27-16-15-25-24-14-13-22-21-23(31)17-19-29(22,2)26(24)18-20-30(25,27)3/h21,24-27H,4-20H2,1-3H3/t24-,25-,26-,27-,29-,30-/m0/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Mostrar más |