Learn More
Undecanoato de testosterona-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Testosterone Undecanoate-d3 |
| Fórmula molecular | C30H45D3O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (17β)-17-[(1-Oxoundecyl)oxy]androst-4-en-3-one-d3, Andriol-d3, Andriol Testocaps-d3, Nebido-d3, Org 538-d3, Testosterone Undecylate-d3, Undestor-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H48O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-28(32)33-27-16-15-25-24-14-13-22-21-23(31)17-19-29(22,2)26(24)18-20-30(25,27)3/h21,24-27H,4-20H2,1-3H3/t24-,25-,26-,27-,29-,30?/m0/s1/i16D2,27D |
| SMILES | O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@@]([H])([C@@]34[H])[C@]2([H])CCC3([C@](OC(CCCCCCCCCC)=O)([2H])C([2H])([2H])C4)C)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 459.72 |