Learn More
Sal de trietilamina de sulfato de testosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Testosterone Sulfate Triethylamine Salt |
| CAS | 20997-99-3 |
| Fórmula molecular | C25H43NO5S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Testosterone Hydrogen Sulfate Triethylamine Salt, (17β)-17-(Sulfooxy)-androst-4-en-3-one Triethylamine Salt, 17-O-Sulfotestosterone Triethylamine Salt, Testosterone 17-Sulfate Triethylamine Salt, Testosterone 17β-Sulfate Triethylamine Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O5S.C6H15N/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(24-25(21,22)23)19(15,2)10-8-16(14)18;1-4-7(5-2)6-3/h11,14-17H,3-10H2,1-2H3,(H,21,22,23);4-6H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-;/m0./s1 |
| SMILES | CCN(CC)CC.C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@H]2OS(=O)(=O)O)CCC4=CC(=O)CC[C@]34C |
| Nombre IUPAC | N,N-dietiletanamina;[(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] hidrógeno sulfato |
| Peso molecular (g/mol) | 469.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 469.2862 |