Learn More
Propionato de testosterona, TRC
Código de producto. 30420933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30420933 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30420933 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT155045100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Testosterone propionate
CAS 57-85-2
Fórmula molecular C22 H32 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Testosterone Propionate, Testosterone Isocaproate Imp. C (EP), Androst-4-en-3-one','17-(1-oxopropoxy)-','(17β)-, Testosterone','propionate (8CI), (17β)-17-(1-Oxopropoxy)androst-4-en-3-one, 17β-(Propionyloxy)androst-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-propionate, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one propionate, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one-17β-propionate, Agovirin, Androlon, Androtest P, Androteston, Anertan, Aquaviron, Bio-testiculina, Enarmon, Enarmon-oil, Homandren, Hormoteston, Masenate, NRB 03689, NSC 9166, Nasdol, Okasa-Mascul, Orchiol, Orchisterone, Orchistin, Oreton, Pantestin, Primotestone, Propiokan, Recthormone testosterone, Solvotest, Sterandryl, Synandrol, Synerone, TP, Telipex, Testaform, Testex, Testodet, Testodrin, Testogen, Testolets, Testonique, Testormol, Testosid, Testosteron propionate, Testosterone-17-propionate, Testosterone-17β propionate, Testoviron, Testoviron (ampule), Testoxyl, Testrex, Textes Depot, Tostrin, Uniteston, Virormone, neo-Hombreol
Fórmula InChI InChI=1S/C22H32O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h13,16-19H,4-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
SMILES CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato
Peso molecular (g/mol) 344.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.2351