Learn More
Propionato de testosterona EP Impureza E, Mikromol™
Descripción
Propionato de testosterona EP Impureza E
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Oxoandrosta-4,6-dien-17beta-yl Propanoate |
| CAS | 25862-97-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Oxoandrosta-4,6-dien-17beta-yl Propanoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H30 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-Oxoandrosta-4,6-dien-17β-yl Propanoate, Testosterone Propionate Imp. E (EP), 3-Oxoandrosta-4,6-dien-17beta-yl Propanoate, Androsta-4,6-dien-3-one, 17-(1-oxopropoxy)-, (17beta)- (9CI), Androsta-4,6-dien-3-one, 17beta-hydroxy-, propionate (7CI,8CI), 17beta-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one propionate, 4,6-Androstadien-3-one 17beta-propionate, 6,7-Dehydrotestosterone propionate, Androsta-4,6-dien-17beta-ol-3-one propionate, Testosterone Propionate Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h5-6,13,16-19H,4,7-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato |
| Mostrar más |